Learn More
Etilcarbamato de 1-(4-cloro-6,7-dimetoxiftalazin-1-il)piperidin-4-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chloro-6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl Ethylcarbamate |
| CAS | 1586753-74-3 |
| Fórmula molecular | C18H23ClN4O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23ClN4O4/c1-4-20-18(24)27-11-5-7-23(8-6-11)17-13-10-15(26-3)14(25-2)9-12(13)16(19)21-22-17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,20,24) |
| SMILES | CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nnc(Cl)c3cc(OC)c(OC)cc23 |
| Nombre IUPAC | N-etilcarbamato de [1-(4-cloro-6,7-dimetoxiftalazin-1-il)piperidin-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 394.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1408 |