Learn More
1-(4-Cloro-3-trifluorometilfenil)-3-(4-hidroxifenil)urea, TRC
Código de producto. 30358046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358046 100 mg 100 miligramos
30362140 50 mg -
30362982 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596195100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129683-83-5
Fórmula molecular C14H10ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 330.69
Sinónimo N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-(4-hydroxyphenyl)urea
Nombre IUPAC 1-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo]-3-(4-hidroxifenil)urea
SMILES Oc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClF3N2O2/c15-12-6-3-9(7-11(12)14(16,17)18)20-13(22)19-8-1-4-10(21)5-2-8/h1-7,21H,(H2,19,20,22)