Learn More
1-(4-cloro-3-metoxifenil)-4,4-dimetilpentan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one |
| CAS | 1539797-51-7 |
| Fórmula molecular | C14H19ClO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19ClO2/c1-14(2,3)13(16)8-6-10-5-7-11(15)12(9-10)17-4/h5,7,9H,6,8H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(CCC(=O)C(C)(C)C)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(4-cloro-3-metoxifenil)-4,4-dimetilpentan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1074 |