Learn More
1-(4-Cloro-2-hidroxifenil)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-uno, TRC
Código de producto. 30356356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356356 250 mg -
30364675 50 mg 50 miligramos
30364110 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC423995250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512165-97-8
Fórmula molecular C9 H7 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 210.617
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-, BF 500-8, 500-M85, M500F085
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-2-hidroxifenil)pirazol-3-ol
SMILES Oc1ccn(n1)c2ccc(Cl)cc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxypyrazole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)12-4-3-9(14)11-12/h1-5,13H,(H,11,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0196