Learn More
Ácido 1-(4-cloro-2-(2-fluorobenzoil)fenil)-2-metil-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 151921-06-1 |
| Fórmula molecular | C18 H12 Cl F N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, 3-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12ClFN2O3/c1-10-21-9-16(18(24)25)22(10)15-7-6-11(19)8-13(15)17(23)12-4-2-3-5-14(12)20/h2-9H,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | Cc1ncc(C(=O)O)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[4-cloro-2-(2-fluorobenzoil)fenil]-2-metilimidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 358.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.052 |