Learn More
1-[4-Cloro-2-(1'-hidroxi-1'-metilbencil)fenil]-3-etil-2-tio-urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-Chloro-2-(1'-hydroxy-1'-methylbenzyl)phenyl]-3-ethyl-2-thio-urea |
| CAS | 21740-97-6 |
| Fórmula molecular | C17 H19 Cl N2 O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-N'-ethyl-thiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-3-19-16(22)20-15-10-9-13(18)11-14(15)17(2,21)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,21H,3H2,1-2H3,(H2,19,20,22) |
| SMILES | CCNC(=S)Nc1ccc(Cl)cc1C(C)(O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-cloro-2-(1-hidroxi-1-feniletil)fenil]-3-etiltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 334.864 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.091 |