Learn More
1-(4-carboxifenil)-3-metil-5-pirazolona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone |
| CAS | 60875-16-3 |
| Fórmula molecular | C11H10N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzoic Acid, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolinone, 1-(p-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzoic Acid, 4-(3-Methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic Acid, 4-(3-Methyl-5-oxopyrazol-1-yl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-4-2-8(3-5-9)11(15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(O)n(n1)c2ccc(cc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(3-metil-5-oxo-4H-pirazol-1-il)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0691 |