Learn More
1-(4-Carboxibutil)-3,7-dimetilxantina, TRC
Código de producto. 30352928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352928 1 mg -
30367004 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1776801MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38975-44-9
Fórmula molecular C12H16N4O4
Peso molecular (g/mol) 280.28
Sinónimo 1-(4'-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine, 2,3,6,7-Tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purine-1-pentanoic Acid, Pentoxifylline M4
Nombre IUPAC Ácido 5-(3,7-dimetil-2,6-dioxopurina-1-il)pentanoico
SMILES CN1C(=O)N(CCCCC(=O)O)C(=O)c2c1ncn2C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N4O4/c1-14-7-13-10-9(14)11(19)16(12(20)15(10)2)6-4-3-5-8(17)18/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1172