Learn More
1,4-Butanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326746 100 g 100 g
11316746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03992.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 1,4-butanosultona es un agente alquilante utilizado en la química sintética. Sirve como conservante de la madera. Se emplea como intermedio del agente de sulfonación orgánico. Además, se utiliza como materia prima para el intermedio de la galvanoplastia. Además de esto, se aplica en ingredientes farmacéuticos activos, materiales fotográficos, baterías de litio y agentes activos de superficie.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-83-6
Fórmula molecular C4H8O3S
Peso molecular (g/mol) 136.17
Número MDL MFCD00006584
Clave InChI MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
Nombre IUPAC oxatiano 2,2-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanesultone
Punto de fusión 12°C to 15°C
Densidad 1.335
Punto de ebullición 114°C to 116°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 100 g
Beilstein 110588
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza 99%