Learn More
Bismetanetiosulfonato de 1,4-butanodiilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Butanediyl Bismethanethiosulfonate |
| CAS | 55-99-2 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O4 S4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O4S4/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(metilsulfonilsulfanil)butano |
| Peso molecular (g/mol) | 278.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.9775 |