Learn More
Ácido 1,4-Butanodisulfónico (contiene ~40% agua), TRC
Código de producto. 30008264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008264 5 g 5 g
30011189 10 g 10 g
30009514 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2820605G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27665-39-0
Fórmula molecular C4H10O6S2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 1,4-Disulfobutane
Nombre IUPAC Butano-1,4-ácido disulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanedisulfonic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9919