Descripción
- El 1,4-butanodiol y sus derivados se utilizan en la fabricación de plásticos técnicos, poliuretanos, disolventes, productos químicos electrónicos y fibras elásticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 16 °C (literatura) |
| Color | ≤10 (APHA) |
| Densidad | 1,017 g/mL a 25 °C (Lit.) |
| Punto de ebullición | 230 °C (Literatura) |
| Temperatura de inflamación | 110 °C / 273,2 °F (Lit.) |
| Notas del porcentaje del ensayo | ≥99,0% |
| Fórmula molecular | HO(CH2)4OH |
| Índice de refracción | n20/D 1.445 (Lit.) |
| Cantidad | 4 x 4 L |
| Beilstein | 1633445 |
| Mostrar más |