Learn More
1,4-butanodiol, LoGiCal
Código de producto. 30458350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458350 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458350 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1275.52
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol
CAS 110-63-4
Nombres de analitos o componentes 1,4-Butanediol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Dihydroxybutane, 1,4-Tetramethylene glycol, 1,4BD, Butylene glycol, Dabco DBO, Diol 14B, NSC 406696, Polycure D, Sucol B, Tetramethylene 1,4-diol, Tetramethylene glycol, Vibracure A 250, ZM 0025
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OCCCCO
Nombre IUPAC butano-1,4-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 90.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 90,0681 g/mol