Learn More
Dimetilacrilato de 1,4-butanodiol, TRC
Código de producto. 30333358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30333358 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30333358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7100332.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol Dimethacrylate
CAS 2082-81-7
Fórmula molecular C12 H18 O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 1,4-Butanediol Dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 4-(2-metilprop-2-enoiloxi)butilo
Peso molecular (g/mol) 226.2689
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1205