Learn More
1,4-Butanediol Dimetilacrilato, TRC
Código de producto. 30179931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179931 1 g 1 g
30179827 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7100331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2082-81-7
Fórmula molecular C12 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 226.2689
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 1,4-Butanediol Dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
Nombre IUPAC 4-(2-metilprop-2-enoiloxi)butil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol Dimethacrylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1205