Learn More
Dimetacrilato de 1,4-butanodiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310453 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310453 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10861330AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol Dimethacrylate
CAS 2082-81-7
Nombres de analitos o componentes 1,4-Butanediol Dimethacrylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 4-(2-metilprop-2-enoiloxi)butilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 226.2689
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1205 g/mol