Learn More
Éter diglicidílico de 1,4-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane |
| CAS | 2425-79-8 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis-, Butane, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,8CI), 2,2'-[1,4-Butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane, 1,4-Bis(glycidyloxy)butane, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane, 1,4-Butanediol diglycidyl ether, 1,4-Butylene glycol diglycidyl ether, 1,4-Diglycidyloxybutane, BDDGE, NSC 24834, Tetramethylene glycol diglycidyl ether, [Tetramethylenebis(oxymethylene)]dioxirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | C(CCOCC1CO1)COCC2CO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)butoximetil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1205 |