Learn More
1,4-Butanediol diacrilato, +85 % (ésteres reactivos), estabilizado con 50 - 105 ppm hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323018 25 g 25 g
11313018 5 g 5 g
11303018 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032780.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-Butanediol diacrylate is used as a multifunctional crosslinker. It is used in drying technology for paintings, coatings, inks, resins and adhesives. It serves as an intermediate product for polymer synthesis in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-70-8
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00014940
Clave InChI JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
SMILES C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol diacrylate
Nombre de nota Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Color Incolora
Densidad 1.051 g/mL
Punto de ebullición 83°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pleasant
Notas del porcentaje del ensayo (Ésteres reactivos)
Fórmula lineal CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Índice de refracción 1.456
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 1777487
Información de solubilidad Immiscible with water.
Nombre IUPAC 4-prop-2-enoiloxibutil prop-2-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza ≥85%
Forma física Líquido