Learn More
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456720 1000 g 1000 g
11382176 250 g 250 g
11466720 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03491.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 110-63-4 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
1,4-Butanediol is commonly used as a solvent in the chemical industry to manufacture gamma-butyrolactone and elastic fibers like spandex. It is used as a cross-linking agent for thermoplastic urethanes, polyester plasticizers, paints and coatings. It undergoes dehydration in the presence of phosphoric acid yielded teterahydrofuran, which is an important solvent used for various applications. It acts an intermediate and is used to manufacture polytetramethylene ether glycol (PTMEG), polybutylene terephthalate (PBT) and polyurethane (PU). It finds application as an industrial cleaner and a glue remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-butanediol se utiliza comúnmente en el sector de la química como disolvente para fabricar gamma-butirolactona y fibras elásticas como el spandex. También funciona como agente de entrecruzante para uretanos termoplásticos, plastificantes de poliéster, pinturas y revestimientos. Sufre deshidratación en presencia de teterahidrofurano producido a partir de ácido fosfórico, un importante disolvente utilizado para diversas aplicaciones. Actúa como intermedio y se utiliza para fabricar éter de politetrametilenglicol (PTMEG), tereftalato de polibutileno (PBT) y poliuretano (PU). También se utiliza como limpiador industrial y eliminador de pegamento.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, dimetilsulfóxido y éteres de glicol. Ligeramente miscible con éter dietílico. No miscible con hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-63-4
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002968
Clave InChI WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
PubChem CID 8064
ChEBI CHEBI:41189
Nombre IUPAC butano-1,4-diol
SMILES OCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 229°C to 230°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 1000 g
Beilstein 1633445
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Butanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol