Learn More
1,4-Butano Sultone, TRC
Código de producto. 17981695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17981695 100 g 100 g
17933595 25 g 25 g
17923605 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17981695 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB689945100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1633-83-6
Fórmula molecular C4 H8 O3 S
Peso molecular (g/mol) 136.17
Sinónimo 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
Nombre IUPAC oxatiano 2,2-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Butane sultone
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0194