Learn More
1,4-Butano sulfona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10590161 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10234610 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10388603 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10590161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-83-6
Fórmula molecular C4H8O3S
Peso molecular (g/mol) 136.17
Número MDL MFCD00006584
Clave InChI MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
Nombre IUPAC oxatiano 2,2-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Butane sultone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.5°C to 15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3310g/mL
Punto de ebullición 153°C (19.0 HPA)
Temperatura de inflamación 154°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4640
Cantidad 25 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Gravedad específica 1.331
Información de solubilidad Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Butane sultone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.