Learn More
Diisotiocianato de 1,4-butano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307306 1 g 1 g
11317306 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09234.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4430-51-7 | C6H8N2S2 | 172.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-51-7
Fórmula molecular C6H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 172.264
Número MDL MFCD00041136
Clave InChI RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
PubChem CID 138238
Nombre IUPAC 1,4-diisotiocianatobutano
SMILES C(CCN=C=S)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butane diisothiocyanate
Punto de fusión 30°C to 33°C
Punto de ebullición 170°C (11 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 1757138
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98%