Learn More
1,4-butano-d8-diamina 2HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diaminobutane-D8 Dihydrochloride |
| CAS | 284665-22-1 |
| Fórmula molecular | C4 D8 H4 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane D8 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-D8 dihydrochloride, 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Butane-d8-diamine d |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H12N2.2 ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutano-1,4-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 169.123 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.104 g/mol |
| Mostrar más |