Learn More
1,4-Butano-2,2,3,3-d4-diamina 2HCl, TRC
Código de producto. 30367832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367832 1 mg 1 miligramo
30365908 10 mg 10 miligramos
30350394 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4160221MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88972-24-1
Fórmula molecular C4H10D4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 165.09
Sinónimo 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine, dihydrochloride (9CI), 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2HCl, 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-d4 dihydrochloride, Putrescine-d4 dihydrochloride
Nombre IUPAC Butano-2,2,3,3-d4-1,4-diamine hidrocloruro
SMILES C(C(CN)([2H])[2H])(CN)([2H])[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 Dihydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-6H2;1H/i1D2,2D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.08