Learn More
1,4-butano-1,1,4,4-d4-diol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Butanediol-1,1,4,4-D4 |
| CAS | 36684-44-3 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H6 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,4-Butane-1,1,4,4-d4-diol (9 CI), 1,1,4,4-Tetradeutero-1,4-butanediol, 1,4-Butanediol-1,1,4,4-d4, 1,4-Butanediol-1,1,4,4-D4, 1,4-Butanediol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)CCC([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,4,4-tetradeuteriobutano-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 94.1457 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0932 g/mol |
| Mostrar más |