Learn More
1,4-butano-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamina, TRC
Código de producto. 30354349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30354349 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41602725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine
CAS 709608-92-4
Fórmula molecular C4 2H8 H4 N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine (9CI), 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, 1,4-Butane-d8-diamine, 1,4-Butanediamine-(1,1,2,2,3,3,4,4-D8), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octadeuteriobutane-1,4-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutano-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 96.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1503