Learn More
1,4-butano-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine |
| CAS | 709608-92-4 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 H4 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine (9CI), 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, 1,4-Butane-d8-diamine, 1,4-Butanediamine-(1,1,2,2,3,3,4,4-D8), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octadeuteriobutane-1,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutano-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 96.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.1503 |