Learn More
1-(4-Bromofenil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10691265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10691265 1 g 1 g
10239942 250 mg 250 miligramos
10356284 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10691265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30110DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 22090-26-2
Fórmula molecular C10H12BrN
Peso molecular (g/mol) 226.117
Clave InChI BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
PubChem CID 7016457
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)pirrolidina
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.12
Porcentaje de pureza 97%