Learn More
1-(4-Bromofenil)pirrolidin-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420030 5 g 5 g
11410030 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50563.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7661-32-7 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7661-32-7
Fórmula molecular C10H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 240.1
Número MDL MFCD00138502
Clave InChI YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl pyrrolidin-2-one, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidone, pubchem9356, p-bromo-phenylpyrrolidone, acmc-209p4u, buttpark 32\07-61, n-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl pyrrolidine-2-one
PubChem CID 736110
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1
Porcentaje de pureza 98%