Learn More
1-(4-Bromofenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463648 5 g 5 g
15453648 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57102.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22148-20-5 | C11H14BrN | 240.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22148-20-5
Fórmula molecular C11H14BrN
Peso molecular (g/mol) 240.144
Número MDL MFCD04112533
Clave InChI OACWQRGNHICZFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl piperidine, 1-4-bromo-phenyl-piperidine, piperidine, 1-4-bromophenyl, piperidine,1-4-bromophenyl, acmc-1cpan, 4-bromophenyl piperidine, n-4-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-4-bromobenzene, amth037
PubChem CID 7016460
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)piperidina
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)piperidine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.14
Porcentaje de pureza 97%