Learn More
1-(4-Bromofenil)hexano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10481484 1 g 1 g
10061464 10 g 10 g
10631036 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10481484 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09866DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 23703-22-2
Fórmula molecular C12H17Br
Peso molecular (g/mol) 241.17
Número MDL MFCD00061114
Clave InChI MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
Nombre IUPAC 1-bromo-4-hexilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)hexane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H4(CH2)5CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.17
Porcentaje de pureza 97%