Learn More
(+/-)-1-(4-Bromofenil)etilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392657 1 g 1 g
11302667 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11848.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24358-62-1 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24358-62-1
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD00025548
Clave InChI SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl ethylamine, 1-4-bromophenyl ethanamine, 4-bromo-alpha-methylbenzylamine, 4-bromo-alpha-phenethylamine, 1-4-bromophenyl ethan-1-amine, 1-4-bromophenyl ethyl amine, --1-4-bromophenyl ethylamine, +-p-bromo-.alpha.-phenethylamine, 1-amino-1-4-bromophenyl ethane, +/--1-4-bromophenyl ethylamine
PubChem CID 91175
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Densidad 1.397
Punto de ebullición 140°C to 145°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.567
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2412318
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 96%