Learn More
Isocianato de (+/-)-1-(4-bromofenil)etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11382647 1 g 1 g
11392647 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11382647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11836.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207974-15-0
Fórmula molecular C9H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 226.07
Número MDL MFCD00041411
Clave InChI AKVAGWOVWQDTAF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-bromo-4-1-isocyanatoethyl benzene, +/--1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, acmc-20apkr, s-1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, acmc-20api1, acmc-1c9h0, 1-4-bromophenyl ethanisocyanate, 1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, 1-bromanyl-4-1-isocyanatoethyl benzene, 1-bromo-4-1-isocyanato-ethyl-benzene
PubChem CID 610983
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(1-isocianatoetil)benceno
SMILES CC(N=C=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate
Punto de ebullición 145°C to 147°C (7 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 97%