Learn More
(1-(4-Bromofenil)-5-metil-1H-pirazol-4-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS | 1202028-71-4 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Br N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-6,15H,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)cnn1c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | [1-(4-bromofenil)-5-metilpirazol-4-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.122 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.005 |