Learn More
1-(4-Bromofenil)-3-dimetilamino-2-propen-1-ona, 95 %
Código de producto. 15498825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498825 10 g 10 g
15408835 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34204.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73387-60-7
Fórmula molecular C11H12BrNO
Peso molecular (g/mol) 254.13
Número MDL MFCD00121187
Clave InChI IGZLESKZUATMSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2e-1-4-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, 1-4-bromophenyl-3-dimethylaminopropenone, e-1-4-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, 1-4-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, 1-4-bromophenyl-3-dimethylamino-2-propen-1-one, 4-bromophenyl 2-dimethylamino ethenyl ketone, e-1-4-bromophenyl-3-dimethylaminopropenone, e-4'-bromo-beta-dimethylamino acrylophenone, 2e-1 4-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, 2e-1-4-bromophenyl-3-dimethylamino-2-propen-1-one
PubChem CID 5376915
Nombre IUPAC (E)-1-(4-bromofenil)-3-(dimetilamino)prop-2-en-1-ona
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.13
Porcentaje de pureza 95%