Learn More
1-(4-Bromofenil)-3,5-dimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10346324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346324 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10021434 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68210CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 62546-27-4
Fórmula molecular C11H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 251.127
Número MDL MFCD09817558
Clave InChI ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
PubChem CID 24229761
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)-3,5-dimetilpirazol
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.13
Porcentaje de pureza 97%