Learn More
1-(4-Bromofenil)-2-hidroxietan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10467442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467442 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10181082 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467442 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00596EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3343-45-1
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00174275
Clave InChI FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
PubChem CID 520633
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)-2-hidroxietanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H4C(O)CH2OH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%