Learn More
1-(4-Bromofenoxi)hexano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679214 1 g 1 g
10382283 10 g 10 g
10128852 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09795DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 30752-19-3
Fórmula molecular C12H17BrO
Peso molecular (g/mol) 257.171
Clave InChI GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-hexoxibenceno
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenoxy)hexane
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.17