Learn More
1-(4-(Bromometil)fenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone |
| CAS | 51229-51-7 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(4-Bromomethylphenyl)ethanone, 4-Acetylbenzyl Bromide, 4'-(Bromomethyl)acetophenone, p-(Bromomethyl)acetophenone, p-Acetylbenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(bromometil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.071 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.984 |