Learn More
1-[4-(Bromometil)fenil]-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10304142 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10009231 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304142 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18608DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 58419-69-5
Fórmula molecular C9H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 238.088
Número MDL MFCD04113600
Clave InChI NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 2776489
Nombre IUPAC 1-[4-(bromometil)fenil]-1,2,4-triazol
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.