Learn More
1-(4-bromobutil)-3,4-dihidro-7-hidroxi-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1424857-68-0 |
| Fórmula molecular | C13H16BrNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 1-(4-bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-, 1-(4-Bromobutyl)-7-hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-15-12-9-11(16)5-3-10(12)4-6-13(15)17/h3,5,9,16H,1-2,4,6-8H2 |
| SMILES | Oc1ccc2CCC(=O)N(CCCCBr)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-bromobutil)-7-hidroxi-3,4-dihidroquinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 298.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.0364 |