Learn More
1-(4-Bromobencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481298 250 mg 250 miligramos
15461298 1 g 1 g
15471298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55145.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91345-62-9
Fórmula molecular C11H15BrN2
Peso molecular (g/mol) 255.159
Número MDL MFCD02177416
Clave InChI MAHWBNAOEVAPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromobenzyl piperazine, 1-4-bromophenyl methyl piperazine, 1-4-bromo-benzyl-piperazine, piperazine, 1-4-bromophenyl methyl, cbmicro_035222, acmc-20apb8, cambridge id 5862395, 1-4-bromobenzyl-piperazine, 4-bromophenyl methyl piperazine
PubChem CID 876494
Nombre IUPAC 1-[(4-bromofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromobenzyl)piperazine
Punto de fusión 56°C to 62°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 112°C to 116°C (0.3 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido