Learn More
Ácido 1-(4-bromobencil)-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10278812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10278812 250 mg 250 miligramos
10288812 1 g 1 g
10022464 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10278812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07389CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 845885-94-1
Fórmula molecular C11H10BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 296.124
Número MDL MFCD06659088
Clave InChI FJFFHBYCFJNIAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromobenzyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-4-triazolecarboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyltriazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromo-benzyl-5-methyl-1h-1,2,3 triazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794828
Nombre IUPAC ácido 1-[(4-bromofenil)metil]-5-metiltriazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(N=NN1CC2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.12
Porcentaje de pureza 97%