Learn More
1-(4-bromobencil)-1,4-diazepano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10539722
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10539722 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10539722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07198DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS 690632-73-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H17BrN2
Número MDL MFCD03407498
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-bromobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-b-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro
Clave InChI PUTBARDRYLXING-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(CN2CCCNCC2)C=C1
Nombre IUPAC 1-[(4-bromofenil)metil]-1,4-diazepano
Peso molecular (g/mol) 269.19
PubChem CID 2794807
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.18
Porcentaje de pureza 95%