Learn More
1-(4-Bromo-3-metilfenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 37074-40-1 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)C)Br |
| Nombre IUPAC | 1-(4-bromo-3-metilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9837 |