Learn More
Ácido 1-[4-Bromo-2-(trifluorometil)fenil]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30341234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30341234 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30341234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB417575100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid
CAS 1179507-09-5
Fórmula molecular C10H5N3O2F3Br
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5BrF3N3O2/c11-5-1-2-8(6(3-5)10(12,13)14)17-4-7(9(18)19)15-16-17/h1-4H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1cn(nn1)c2ccc(Br)cc2C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 1-[4-bromo-2-(trifluorometil)fenil]triazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 336.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.9517
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.