Learn More
Ácido 1-[4-Bromo-2-(trifluorometil)fenil]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1179507-09-5 |
| Fórmula molecular | C10H5N3O2F3Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5BrF3N3O2/c11-5-1-2-8(6(3-5)10(12,13)14)17-4-7(9(18)19)15-16-17/h1-4H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1cn(nn1)c2ccc(Br)cc2C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-[4-bromo-2-(trifluorometil)fenil]triazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 336.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.9517 |