Learn More
1-(4-Bromo-2-tienil)etan-1-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10394382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10394382 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10384382 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10394382 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10200EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7209-11-2
Fórmula molecular C6H5BrOS
Peso molecular (g/mol) 205.07
Número MDL MFCD01566552
Clave InChI HXVLWNKFMNRJED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-bromothiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-4-bromo-2-thienyl-1-ethanone, 1-4-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 4-bromo-2-acetylthiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethanone, ethanone,1-4-bromo-2-thienyl, ethanone, 1-4-bromo-2-thienyl, 4-bromo-2-acetyl-thiophene
PubChem CID 2735237
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromo-2-thienyl)ethan-1-one
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.07
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico