Learn More
1-(4-Bromo-1-fenilbutil)-4-fluorobenceno, TRC
Código de producto. 30347707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347707 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30347707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68758025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
CAS 2518235-39-5
Fórmula molecular C16H16BrF
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2
SMILES BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-1-fenilbutil)-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 307.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.04