Learn More
1,4-Bis(trimetilsilil)tetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15453337 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15453337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26009.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Punto de fusión 53°C to 55°C
CAS 16956-91-5
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C12H18F4Si2
Número MDL MFCD00093109
Sinónimo 1,4-bis trimethylsilyl tetrafluorobenzene, trimethyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap2x, 1,4-bis-trimethylsilyl tetrafluorobenzene, perfluoro-1,4-phenylene bis trimethylsilane, tetrafluoro-1,4-phenylenebis trimethylsilane, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl-benzene, benzene,1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl, trimethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilylphenyl silane
Clave InChI RIGHSQASRZUCPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)[Si](C)(C)C)F)F
Nombre IUPAC trimetil-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimetilsililfenil)silano
Peso molecular (g/mol) 294.44
PubChem CID 2769673
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.44
Porcentaje de pureza 99%